699055
4-Pyridinethioamide
97%
Sinónimos:
4-Pyridylthioamide, Pyridine-4-carbothioamide, Thioisonicotinamide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
199 °C (D)
SMILES string
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c