1.02274
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 Pa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
Formulario
solid
impurezas
≤0.005% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
mp
200 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidad
207 g/L
densidad
3.24 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
650‑850 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Ce+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/Ce.2H2O4S.4H2O/c;2*1-5(2,3)4;;;;/h;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable