1.01036
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, Potassium chromium(III) sulfate, Alum chrome
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-102.0% (iodometric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C
densidad
1.83 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800‑1000 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
trazas de catión
Al: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.010%
NH4+: ≤0.010%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Cr+3].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Nota de análisis
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.010 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3