Documentos clave
1.02273
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
632.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-567-4
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
Formulario
solid
impurezas
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
densidad aparente
800 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Clave InChI
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (potentiometric, (NH4)₄Ce(SO₄)₄· 2 H₂O): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable