Merck
1.01695
SAFC
Benzonase®
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Endonucleasas from Serratia marcescens
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Serratia marcescens
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Línea del producto
EMPROVE® Bio
Ensayo
≥99% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
concentración
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
aplicaciones
pharma/biopharma processes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
La endonucleasa Benzonase® actúa como una endonucleasa inespecífica, degradando tanto el ADN como el ARN a fragmentos pequeños de 3–5 pares de bases (< 6 kDa) sin preferencia de base. Es la herramienta ideal para la eliminación de ácidos nucleicos en la fabricación de vectores de virus y vacunas, tal como exigen los organismos reguladores. Además, el uso de la endonucleasa Benzonase® aumenta el rendimiento en la purificación de virus, protege del ensuciamiento los dispositivos de cromatografía y filtración de las etapas posteriores y reduce la viscosidad del flujo de alimentación.
La endonucleasa Benzonase® es la solución inteligente para la eliminación del ADN en la producción de vacunas y vectores víricos y ha demostrado su valor durante más de 30 años, al equilibrar la eficiencia y el cumplimiento normativo proporcionando fiabilidad y gran calidad debido a la fabricación bajo las buenas prácticas de fabricación (GMP ICH Q7). Nuestros extensos paquetes de documentación de los expedientes Emprove® y la disponibilidad de la documentación química de tipo II de los fármacos según la FDA, le ayudan en la presentación de su proceso de fabricación de vacunas ante las autoridades.
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Aplicación
Utilizado para eliminación de los ácidos nucleicos de las muestras proteicas.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Digiere el ADN y el ARN nativos o desnaturalizados por calor.
Información legal
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Contenido relacionado
La fabricación de vacunas víricas a medida aborda los retos específicos del virus mediante la colaboración.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.