Merck
1.37028
SAFC
Glicerol
greener alternative
anhydrous (vegetable), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, ACS, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-289-5
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
transition temp
flash point 199 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es un bioglicerol y está alineado con el quinto principio de la química verde "Disolventes y auxiliares más seguros" y el séptimo principio "Uso de materias primas renovables". Pulse aquí para más detalles.
Application
El glicerol puede utilizarse en una amplia variedad de formulaciones sólidas, semisólidas y líquidas: colirios, formulaciones sólidas y líquidas para administración por vía oral, dosificaciones líquidas orales y sólidas, recubrimiento de comprimidos, cremas y geles. Se aplica por sus propiedades humectantes, emolientes, disolventes/codisolventes, aumentadoras de la viscosidad y plastificantes.
El disolvente glicerol anhidro (vegetal) Emprove® Expert es bajo en endotoxinas y contaminación microbiana, lo que lo convierte en la elección adecuada para sus aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.