Saltar a
1.08643
Triton X-100
EMPROVE® EXPERT Ph Eur
Sinónimos:
Octoxinol, (p-terc-Octilfenoxi)polietoxietanol, O-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]polietoxietanol, Polietilenglicol-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-éter, t-Octilfenoxipolietoxietanol, Éter polietilenglicol terc-octilfenil
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
potency
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 251 °C, cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el compuesto químico adecuado que se ajuste a sus requisitos de fabricación farmacéutica y biofarmacéutica, así como a las exigencias normativas, puede ser un reto complicado. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra cartera de productos SAFC® de gran calidad para la fabricación farmacéutica y biofarmacéutica supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) pertinentes.
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Biochem/physiol Actions
Tensioactivo no iónico ampliamente utilizado para la recuperación de los componentes de la membrana bajo condiciones desnaturalizantes suaves.
Other Notes
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, Triton X-100 Emprove® Expert es adecuado para los requisitos de fabricación biofarmacéutica.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
X100T9284T8787
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
agency
Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
transition temp
flash point 251 °C, pour point ~7 °C, cloud point 65 °C
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..