Documentos clave
71205-M
Millipore
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 90%, Serratia marcescens, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Endonucleasas from Serratia marcescens
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Nombre del producto
Benzonase® Nucleasa HC, Pureza > 90%,
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
≥250 units/μL
application(s)
research use
storage temp.
−20°C
General description
La nucleasa Benzonase® es una endonucleasa genotecnológica procedente de Serratia marcescens. Degrada todas las formas de ADN y ARN (monocatenarias, bicatenarias, lineales y circulares) pero no tiene actividad proteolítica. Es eficaz en muchas condiciones diversas y posee una actividad específica excepcionalmente elevada. La enzima digiere por completo los ácidos nucleicos a oligonucleótidos de 2 a 5 bases de longitud (por debajo del límite de hibridación) terminados en 5′-monofosfato, lo que es ideal para separar los ácidos nucleicos de las proteínas recombinantes y permite el cumplimiento de las directrices de la FDA sobre contaminación con ácidos nucleicos. La capacidad de Benzonase para hidrolizar rápidamente los ácidos nucleicos hace de la enzima una opción excelente para reducir la viscosidad y el tiempo de procesamiento, y para aumentar el rendimiento proteico. Por ejemplo, la enzima es compatible con los reactivos de extracción de proteínas BugBuster® y PopCulture® y, por tanto, puede agregarse junto con esos reactivos para eliminar la viscosidad y los ácidos nucleicos de los extractos de E. coli.
La enzima consiste en dos subunidades de 30 kDa cada una. Es funcional a un pH comprendido entre 6 y 10 y de 0 a 42°C; además requiere Mg2+ 1-2 mM para activación. La enzima es también activa en presencia de detergentes iónicos y no iónicos, agentes reductores, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) y urea (su actividad relativa depende de las condiciones específicas). Los cationes monovalentes > 150 mM, el fosfato > 100 mM, el sulfato de amonio > 100 mM o el HCl de guanidina > 100 mM inhiben su actividad.
La nucleasa Benzonase está disponible en calidades ultrapura (> 99 % por SDS-PAGE) y pura (> 90 %) a una concentración estándar de 25-29 U/μl y a una concentración elevada (HC) de 250 U/μl. Ambas preparaciones están exentas de proteasas detectables y tienen una actividad específica > 1 x 106 U/mg de proteínas. El grado de pureza de > 99 % se prueba para endotoxinas y contiene < 0,25 UE/1000 unidades. El producto se suministra como una disolución filtrada a través de 0,2 μm en glicerol al 50 %. Almacenar a una temperatura de -20°C.
Endotoxinas totales: < 0.25 EU/1,000 units. Purity : > un 90% mediante SDS-PAGE.
Application
Utilizado para eliminación de los ácidos nucleicos de las muestras proteicas.
Biochem/physiol Actions
Digiere el ADN y el ARN nativos o desnaturalizados por calor.
Warning
La nucleasa Benzonase® es una endonucleasa genotecnológica procedente de Serratia marcescens. Degrada todas las formas de ADN y ARN (monocatenarias, bicatenarias, lineales y circulares) pero no tiene actividad proteolítica. Es eficaz en una amplia variedad de condiciones y posee una actividad específica excepcionalmente elevada. La enzima digiere por completo los ácidos nucleicos a oligonucleótidos de 2 a 5 bases de longitud (por debajo del límite de hibridación) terminados en 5′-monofosfato, lo que es ideal para separar los ácidos nucleicos de las proteínas recombinantes y permite el cumplimiento de las directrices de la FDA sobre contaminación con ácidos nucleicos. La capacidad de la Benzonase para hidrolizar rápidamente los ácidos nucleicos hace de la enzima una opción excelente para reducir la viscosidad y el tiempo de procesamiento, y para aumentar el rendimiento proteico. Por ejemplo, la enzima es compatible con los reactivos de extracción de proteínas BugBuster y PopCulture y puede por tanto añadirse junto con esos reactivos para eliminar la viscosidad y los ácidos nucleicos de los extractos de E. coli.
La enzima consta de dos subunidades de 30 kDa cada una. Es funcional a un pH comprendido entre 6 y 10, y de 0 a 42°C; además, requiere Mg2+ 1-2 mM para su activación. La enzima es también activa en presencia de detergentes iónicos y no iónicos, agentes reductores, PMSF (1mM), EDTA (1 mM) y urea (su actividad relativa depende de las condiciones específicas). Su actividad es inhibida por cationes monovalentes > 150 mM, fosfato > 100 mM, sulfato de amonio > 100 mM o HCl de guanidina >100 mM.
La nucleasa Benzonase está disponible en calidades ultrapura (>99 % mediante SDS-PAGE) y pura (>90 %) a una concentración estándar de 25 - 29 U/µl y a una concentración elevada (HC) de 250 U/µl. Ambas preparaciones están exentas de proteasas detectables y tienen una actividad específica > 1 × 106 U/mg de proteínas. El grado de pureza >99 % se ha probado para endotoxinas y contiene <0.25 EU/1000 units. The product is supplied as a 0.2 µm filtered solution in 50% glycerol. Store at -20°C.
Total endotoxin:<0.25 EU/1,000 units.Purity: >90 % mediante SDS-PAGE.
Unit Definition
Una unidad se define como la cantidad de enzima que causa un A260 de 1,0 en 30 minutos, lo que corresponde a la digestión completa de 37 μg de ADN.
Legal Information
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POPCULTURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.