Documentos
1.00868
Supelco
Acetato de etilo
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
205-500-4
NACRES:
NA.03
grade
HPLC grade
isocratic
Quality Level
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Con su alto grado de transmitancia UV, bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y bajo nivel de evaporación de residuos, los disolventes LiChrosolv son ideales para separaciones reproducibles. Dado que las separaciones se llevan a cabo normalmente bajo condiciones de gradiente de HPLC analítica, ofrecemos disolventes en «calidad de gradiente», así como en «calidad isocrática». Esto permite reducir al mínimo el efecto gradiente del disolvente implicado.
Application
  • [Determinación de 12 residuos de medicamentos veterinarios prohibidos en orina de cerdo mediante cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento y espectrometría de masas en tándem]: El acetato de etilo se utiliza para la preparación de muestras en este método avanzado con objeto de detectar residuos de fármacos en muestras animales, destacando su papel en el cumplimiento de los productos farmacéuticos veterinarios (Wan et al., 2024).
  • Efecto terapéutico de la ginkgetina sobre la inflamación de las vías respiratorias inducida por el humo mediante la regulación por disminución de la vía de señalización c/EBPβ y la expresión de CCL2: en este estudio se exploran las propiedades antiinflamatorias de la ginkgetina, donde se utiliza acetato de etilo en el proceso de extracción, destacando su utilidad en la investigación biomédica (Tao et al., 2024).
  • Efecto del extracto metanólico del tubérculo Plectranthus esculentus N.E.Br y sus fracciones sobre los índices de hiperplasia prostática benigna en ratas Wistar: el acetato de etilo se emplea en la extracción de compuestos bioactivos para estudios farmacológicos, demostrando su papel fundamental en aplicaciones terapéuticas (Kanu et al., 2024).
  • Evaluación fitoquímica de Ziziphus mucronata y Xysmalobium undulutum para el descubrimiento y el desarrollo de antipalúdicos: se demuestra el uso del acetato de etilo en cribados fitoquímicos, que contribuye al desarrollo de nuevos medicamentos antipalúdicos (Buthelezi et al., 2024).
  • Primeros registros de las acciones antivíricas y antibacterianas in silico de moléculas detectadas en extractos de abeto argelino (Abies numidica de Lannoy) utilizando LC-MS/MS: se utiliza acetato de etilo para extraer compuestos de plantas destinados a realizar pruebas antivíricas y antibacterianas, lo que subraya su importancia en el estudio de productos naturales (Benouchenne et al., 2024).
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Protocolos
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S