Merck
1.00243
SAFC
Ácido cítrico monohydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico, ácido hidroxitricarbalílico
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
E Number:
E330
EC Index Number:
201-069-1
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
powder
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
particle size
(see specification)
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
transition temp
flash point 173.9 °C
solubility
880 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido cítrico se utiliza normalmente como ajustador de pH, amortiguador o antioxidante en las formulaciones farmacéuticas. Su gama de aplicaciones abarca diferentes tipos de formulación,como las formas de administración semisólidas, las formas líquidas como las disoluciones y las formas sólidas como los comprimidos o los gránulos efervescentes.
El polvo de ácido cítrico monohidrato Emprove® Essential es el ácido cítrico presente en su forma en polvo monohidratado.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.