1.06323
Hidrogenocarbonato de sodio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 500
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Bicarbonato de sodio
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
solubilidad
96 g/L
densidad
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.