Merck
1.37003
SAFC
Ácido cítrico monohydrate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico, ácido hidroxitricarbalílico
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-069-1
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
description
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline
solid
feature
RNase and DNase free
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
transition temp
flash point 173.9 °C
solubility
880 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede ser un reto complicado. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido cítrico anhidro se utiliza normalmente como componente del sistema amortiguador de citrato para las etapas cromatográficas posteriores de las biomoléculas o la formulación líquida final.
Debido a sus bajos límites microbianos y de endotoxinas, el ácido cítrico anhidro Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.