Merck
C0706
Sigma-Aldrich
Ácido cítrico monohydrate
BioXtra, ≥99.5%
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 167,00
1 KG
US$ 311,00
US$ 167,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 167,00
1 KG
US$ 311,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 167,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
impurezas
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
ceniza
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Citric acid is one of the fruits acids. It is present in various citrus fruits and vegetables.[1]
Aplicación
Citric acid monohydrate has been used:
  • as carbon source of carbon nanodot synthesis[2]
  • in the preparation of citric acid monohydrate solution/buffer of pH-6.0 for tissue sample preparation[3][4]
  • to treat various samples in citric acid solubilisation technique[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Citric acid plays a major role in textile, food, pharmaceutical, metal and chemical industries. Melting citric acid monohydrate can give rise to itaconic anhydride. The crystals of citric acid monohydrate has the ability to preserve water up to 56 degree celsius.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
173.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Citric Acid (2014)
A switchable peroxidase mimic derived from the reversible co-assembly of cytochrome c and carbon dots
Essner JB, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(12), 2163-2170 (2016)
N-Glycan matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues
Briggs MT, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(10), 825-841 (2017)
An investigation into the microflora of heroin
McLauchlin J, et al.
Journal of Medical Microbiology, 51(11), 1001-1008 (2002)
Karolina Hus et al.
Frontiers in plant science, 11, 614-614 (2020-06-09)
The CRISPR/Cas9 system enables precise genome editing and is a useful tool for functional genomic studies. Here we report a detailed protocol for targeted genome editing in the model grass Brachypodium distachyon and its allotetraploid relative B. hybridum, describing gRNA