Documentos clave
1.00244
Supelco
Ácido cítrico monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico, ácido hidroxitricarbalílico
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-069-1
NACRES:
NA.21
assay:
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
grade:
ACS reagent
form:
solid
solubility:
880 g/L
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
impurities
≤200 ppm Sulfated ash
≤50 ppm In water insoluble matter
color
clear
white to almost white
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
transition temp
flash point 173.9 °C
solubility
880 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤3 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mezclas biopolímeras de almidón termoplástico y polilactida como materiales de embalaje sostenibles: se utiliza ácido cítrico monohidratado en la síntesis de polímeros biodegradables, destacando su utilidad en el desarrollo de materiales sostenibles dentro de los sectores de fabricación industrial y medioambiental (Jozinović A et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: CX1725-1; CX1725-3; CX1725
Analysis Note
Valoración (acidimétrica, calculado como sustancia anhidra): 99,5 - 100,5 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Aspecto: cristales blancos a casi blancos o incoloros
Aspecto de la disolución (200 g/l; agua): transparente (≤ 3 NTU) y de color no más intenso que la disolución de referencia Y₇, BY₇ o Gy₇
Materia insoluble en agua: ≤ 50 ppm
Cloruros (Cl): ≤ 5 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 20 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 5 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,2 ppm
As(Arsénico): ≤ 1 ppm
Hg (Mercurio): ≤ 1 ppm
Cu (Cobre): ≤ 5 ppm
Fe (Hierro): ≤ 3 ppm
Fe (Hierro, según React. Ph  Eur.): adecuado para utilizarse en el ensayo límite para el hierro
Pb (Plomo): ≤ 0,5 ppm
Oxalatos (como C₂H₂O₄): ≤ 50 ppm
Sustancia fácilmente carbonizable: pasa la prueba
Cenizas sulfatadas: ≤ 200 ppm
Agua (según Karl Fischer): 7,5 - 8,8 %
Se ajusta a ACS, ISO 6353/ 2, React. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup