07-548
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
serum, Upstate®
Sinónimos:
H3K36me1, Histone H3 (mono methyl K36)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
vertebrates
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
monomethylation (Lys36)
Información sobre el gen
human ... H3F3B(3021)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable