Documentos clave
42867
Sigma-Aldrich
Sulfato de dextrano sodium salt
Mr ~40,000
Sinónimos:
DSS Dextrán sulfato sódico
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 225,00
25 G
US$ 862,00
100 G
US$ 2.550,00
US$ 225,00
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 225,00
25 G
US$ 862,00
100 G
US$ 2.550,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
US$ 225,00
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
powder
Quality Level
mol wt
Mr ~40,000
loss
≤10% loss on drying
color
white to off-white
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
mp
(Decomposes on heating.)
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
General description
El dextrano es un polímero de anhidroglucosa. Está compuesto aproximadamente por un 95% de enlaces alfa-D-(166). El resto de los enlaces (163) corresponden a las ramificaciones del dextrano.
Application
El dextrán sulfato se utiliza habitualmente para precipitación selectiva de lipoproteínas, sonda de hibridación de ADN inmovilizado en membrana, liberación del ADN de los complejos ADN-histonas e inhibición de la unión del ARN a los ribosomas.
Biochem/physiol Actions
El tratamiento con dextrán sulfato de sodio desencadena el desarrollo de colitis en ratones y ratas al unirse a los ácidos grasos de longitud de cadena intermedia en el colon e inducir inflamación. [1]
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de dextranos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Li Cao et al.
International immunopharmacology, 72, 264-274 (2019-04-21)
Extracellular vesicles (EVs) secreted by bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) have shown repairing effects in tissue damage. However, their efficacy and mechanism in the treatment of ulcerative colitis (UC), a type of chronic inflammatory bowel disease, are unclear. To
Andrey V Markov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-28)
Semi-synthetic triterpenoids, bearing cyano enone functionality in ring A, are considered to be novel promising therapeutic agents with complex inhibitory effects on tissue damage, inflammation and tumor growth. Previously, we showed that the cyano enone-containing 18βH-glycyrrhetinic acid derivative soloxolone methyl
Hamed Laroui et al.
PloS one, 7(3), e32084-e32084 (2012-03-20)
Inflammatory bowel diseases (IBDs), primarily ulcerative colitis and Crohn's disease, are inflammatory disorders caused by multiple factors. Research on IBD has often used the dextran sodium sulfate (DSS)-induced colitis mouse model. DSS induces in vivo but not in vitro intestinal
Yueqin He et al.
Scientific reports, 10(1), 10180-10180 (2020-06-25)
CD47 deficient mice are resistant to dextran sulfate sodium (DSS)-induced experimental colitis. The underlying mechanism, however, remains incompletely understood. In this study, we characterized the role of CD47 in modulating homeostasis of gastrointestinal tract. We found that CD47 expression in
N Facchinello et al.
Scientific reports, 7(1), 4371-4371 (2017-07-01)
Glucocorticoids (GCs) play important roles in developmental and physiological processes through the transcriptional activity of their cognate receptor (Gr). Using CRISPR/Cas9 technology, we established a zebrafish null Gr mutant line and compared its phenotypes with wild type and a zebrafish
Artículos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does DDS (Dextran Sodium Sulfate) come in a USP grade for a animal studies?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no pharmaceutical grade Dextran Sodium Sulfate available at this time. This product is not tested for use in animal models. It would be up to the researcher to determine suitability.
      Helpful?
  4. Hello! I want to know if you can autoclave water with 4% of dextran sulfate sodium (DSS) without decomposing the DSS.
    1 answer
    1. The solubility of dextran sulfates is tested at 100 mg/mL in water. Clear solutions are obtained. Buffered aqueous dextran sulfate solutions can be sterilized by autoclaving at 110-115 °C for 30 to 45 minutes. Dextran can be hydrolyzed by strong acids at high temperatures. Dextran sulfate has a higher affinity for calcium ions than for sodium ions. The calcium salt of dextran sulfate is insoluble. The free acid (hydrogen) form of dextran sulfate is extremely acidic and autohydrolyzes rapidly in solution and as a powder.
      More information can be found here: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/protein-pulldown/dextran-sulfate