Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
07-329
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-histona H4 (Lys16)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Histone H4 Acetylated on Lysine 16, H4K16Ac, Histone H4 (acetyl K16), H4 histone family, member A, H4a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys16)
Información sobre el gen
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descripción general
La histona H4, acetilada en lisina 16 (UniProt: P62805; también conocida como H4K16Ac, histona H4 (acetil K16), familia de histonas H4, miembro A, H4a) está codificado por el gen HIST1H4A (también conocido como H4/J, HIST1H4F, HIST1H4L, H4FN, H4FA, H4FH, HIST1H4H, H4F2, H4FM, H4/A, H4FK, H4FG, HIST2H4, HIST1H4I, H4/N, HIST1H4B) (ID del gen: 121504, 554313, 8294, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370) en humanos. Las histonas son proteínas muy conservadas que sirven de armazón estructural para la organización del ADN nuclear en cromatina. Las modificaciones de las histonas regulan la transcripción, la reparación, la recombinación y la replicación del ADN. Dos moléculas de cada una de las cuatro histonas centrales (H2A, H2B, H3 y H4) forman un octámero, alrededor del cual se enrolla el ADN en unidades repetidas, denominadas nucleosomas, que limita la accesibilidad del ADN a las maquinarias celulares que requieren el ADN como plantilla. Las histonas, por tanto, desempeñan un papel central en la regulación de la transcripción, la reparación del ADN, la replicación del ADN y la estabilidad cromosómica. La accesibilidad al ADN se regula a través de un complejo conjunto de modificaciones postraduccionales de las histonas, también denominado código de histonas, y remodelación de nucleosomas. La histona H4 se caracteriza por un dominio globular principal y una larga cola N terminal; la H4 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. Se sabe que la histona H4 está acetilada en las lisinas 5, 8, 12 y 16. Las acetilaciones son importantes para la regulación del depósito de las histonas, la activación transcripcional, y la replicación y la reparación del ADN. Se ha demostrado que la hiperacetilación de las colas de histona neutraliza la carga positiva y debilita las interacciones histona-ADN y nucleosoma-nucleosoma que desestabilizan la estructura de la cromatina y aumentan la accesibilidad del ADN a varias proteínas de unión al ADN. Aberraciones cromosómicas que afectan a la histona H4 son una causa de linfomas no hodgkinianos de células B.
Especificidad
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la histona H4 humana acetilada en la lisina 16.
Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Inmunógeno
Epítopo: N-terminal (Lys 16)
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a 10 aminoácidos de la región N-terminal de la histona H4 humana acetilada en la lisina 16.
Aplicación
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: 1 ug de un lote representativo provocó inmunoprecipitación de la acetil-histona H4 (Lys16) de la cromatina HeLa.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó acetil-histona H4 (Lys16) en las líneas celulares HeLa, A431, HUVEC y NIH/3T3.
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó acetil-histona H4 (Lys16) en
una matriz de especificidad de anticuerpos anti-histona H3 AbSurance (Nº de ref. 16-667) y una matriz de especificidad de anticuerpos frente a las histonas H2A, H2B, H4 AbSurance (Nº de ref: 16-665).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-acetil-histona H4 (Lys16) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la acetil-histona H4 (Lys16) también conocida como H4K16Ac, histona H4 (acetil K16) y se ha publicado y validado en CHIP, WB, Mplex, PIA, DB, ChIP-seq.
Subcategoría de investigación
Histonas
Calidad
Evaluada mediante Western Blotting en lisado de células HeLa tratadas con butirato de sodio.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó acetil-histona H4 (Lys16) en lisados de células HeLa tratadas con butirato de sodio.
Descripción de destino
10 kDa
Forma física
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2- 8°C desde la fecha de recepción.
Para obtener la máxima recuperación del producto, centrifugue el vial antes de quitar el tapón.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Genomewide screen for negative regulators of sirtuin activity in Saccharomyces cerevisiae reveals 40 loci and links to metabolism.
Raisner, RM; Madhani, HD
Genetics null
Characterization of BEAF mutations isolated by homologous recombination in Drosophila.
Roy, S; Gilbert, MK; Hart, CM
Genetics null
Adjacent gene pairing plays a role in the coordinated expression of ribosome biogenesis genes MPP10 and YJR003C in Saccharomyces cerevisiae.
Arnone, JT; McAlear, MA
Eukaryotic Cell null
Long-range spreading of dosage compensation in Drosophila captures transcribed autosomal genes inserted on X.
Gorchakov, AA; Alekseyenko, AA; Kharchenko, P; Park, PJ; Kuroda, MI
Genes & Development null
Marnie E Gelbart et al.
Nature structural & molecular biology, 16(8), 825-832 (2009-08-04)
The Drosophila melanogaster male-specific lethal (MSL) complex binds the single male X chromosome to upregulate gene expression to equal that from the two female X chromosomes. However, it has been puzzling that approximately 25% of transcribed genes on the X