Merck
07-355
Anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys23)
serum, Upstate®
Sinónimos:
H3K23Ac, Histone H3 (acetyl K23)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
73
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys23)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
17 kDa
Immunogen
Péptido sintético (KQLASAcKAARK-C) conjugado con ovoalbúmina que corresponde a los aminoácidos 18-27 de la histona H3 de levadura acetilada en la lisina 23, con una cisteína C-terminal añadida para conjugación.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunoprecipitación de la cromatina:
datos del lote representativo
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada a partir de células HeLa (1 X 10E6 equivalentes de célula por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de suero de conejo sano o 2 µl de anti-acetil-histona H3 (Lys23) y el kit Magna ChIP A (Nº de ref. 17-610). Se verificó la inmunoprecipitación satisfactoria de fragmentos de ADN asociados a acetil-histona H3 (Lys23) mediante qPCR utilizando cebadores de control específicos para la región promotora de la GAPDH humana como locus positivo, y cebadores MyoD como locus negativo. Los datos se presentan como porcentaje del "input" de cada muestra para IP con respecto a la cromatina input para cada amplicon y muestra para ChIP, tal como se indica.
Consulte los detalles experimentales en el protocolo de EZ-Magna G ChIP (Nº de ref. 17-408) o EZ-ChIP (Nº de ref. 17-371).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
Datos representativos del lote.
Se probaron extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio (Carril 1, nº de referencia 17-305) e histona H3 recombinante (Carril 2, nº de referencia 14-494) con anti-acetil-histona H3 (Lys23) (dilución 1:100 000).
La flecha indica la acetil histona H3 (~17 kDa)
inmunotransferencia por puntos:
Datos representativos del lote.
Se transfirieron a la membrana de PVDF cantidades de 40 ng y 4 ng de histonas con varias modificaciones (véase la tabla 1) y se probaron con anticuerpos anti-acetil-histona H3 (Lys23) (dilución 1:2000). Las proteínas se visualizaron utilizando una IgG de cabra anti-conejo conjugada con HRP y un sistema de detección de quimioluminiscencia. Se muestra la imagen de una exposición de 60 segundos.
Subcategoría de investigación
Histonas
Utilización del anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys23) (anticuerpo policlonal de conejo) validado en ChIP, WB para detectar la acetil-histona H3 (Lys23), también conocida como H3K23Ac, histona H3 (acetil K23).
Biochem/physiol Actions
Histona H3 acetilada en la lisina 23. No reconoce la histona H3 recombinante no acetilada
Physical form
Antisuero
Antisuero de conejo que contiene azida sódica al 0,05 % y 30 % de glicerol.
Preparation Note
2 años a -20°C
Analysis Note
Control
Extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia en extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1