Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
07-353
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys14)
serum, Upstate®
Sinónimos:
H3K14Ac, Histone H3 (acetyl K14), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, yeast, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys14)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. La acetilación de la histona H3 se produce en varias posiciones diferentes de la lisina en la cola de la histona y es realizada por una familia de enzimas conocidas como histona acetil transferasas (HAT). La acetilación de la lisina 14 se observa comúnmente en genes que están siendo transcritos activamente en ARN.
Specificity
Reconoce la acetil-histona H3 (Lys14), Pm ~17 kDa. Se detectó otra proteína desconocida en un Pm ~33 kDa.
Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies.
Immunogen
Epítopo: aa 9-18
Péptido sintético conjugado con ovoalbúmina (KSTGGAcKAPRK-C) que corresponde a los aminoácidos 9-18 de la histona H3 de levadura acetilada en la lisina 14, con una cisteína C-terminal añadida para fines de conjugación.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys14) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la acetil-histona H3 (Lys14), también conocida como H3K14Ac, histona H3 (acetil K14), y se ha publicado y validado en CHIP, WB, ChIP-seq, DB y Mplex.
Inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP):
Un laboratorio independiente ha demostrado que este anticuerpo provocará inmunoprecipitación preferentemente de la cromatina de levaduras naturales y no de cepas de levadura que contenga una sustitución de lisina por alanina en el resto 14.
Análisis de especificidad histona-péptido Beadlyte:
se incubaron diluciones 1:1 000-1:5 000 de un lote anterior con histonas H3 que contenían diversas modificaciones conjugadas con microesferas Luminex. No se detectó reactividad cruzada con péptidos que contenían acetil lisina 9 o acetil lisina 27.
Subcategoría de investigación
Histonas
Quality
En extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000-1:5 000 de este lote detectó la acetil-histona H3 (Lys14) en extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio (Nº de ref. 17-305).
Target description
17 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1044
Physical form
Antisuero que contiene azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Para obtener la máxima recuperación del producto, centrifugue el vial antes de retirar el tapón.
Analysis Note
Control
Lisado de células C6, lisado de células NIH 3T3, carcinoma mamario humano y carcinoma pulmonar humano.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
ApoE is required for maintenance of the dentate gyrus neural progenitor pool.
Yang CP, Gilley JA, Zhang G, Kernie SG
Development null
Jan Postberg et al.
Epigenetics & chromatin, 1(1), 3-3 (2008-11-19)
In this study we exploit the unique genome organization of ciliates to characterize the biological function of histone modification patterns and chromatin plasticity for the processing of specific DNA sequences during a nuclear differentiation process. Ciliates are single-cell eukaryotes containing
Zhanguo Gao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 376(4), 793-796 (2008-10-01)
c-JUN is a major component of heterodimer transcription factor AP-1 (Activator Protein-1) that activates gene transcription in cell proliferation, inflammation and stress responses. SIRT1 (Sirtuin 1) is a histone deacetylase that controls gene transcription through modification of chromatin structure. However
Aryl hydrocarbon receptor ligands of widely different toxic equivalency factors induce similar histone marks in target gene chromatin.
Ovesen, JL; Schnekenburger, M; Puga, A
Toxicological Sciences null
Myriam Rai et al.
PloS one, 5(1), e8825-e8825 (2010-01-26)
Friedreich's ataxia (FRDA), the most common recessive ataxia in Caucasians, is due to severely reduced levels of frataxin, a highly conserved protein, that result from a large GAA triplet repeat expansion within the first intron of the frataxin gene (FXN).