Z678368
Finnpipette® F2 variable volume pipette
Sinónimos:
Finnpipette F2, Variable Volume Pipette
Seleccione un Tamaño
US$ 617,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 617,00
Productos recomendados
Características
color-coded green
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Finn 4642100
volumen
0.5-5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50μl and below
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)