Z369187
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 5 mL, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Finn 9404203
volumen máximo
5 mL
volumen
5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Delivers 100-500μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Envase
Individually wrapped
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)