Merck
Pipeteadores
Pipeteo multicanal para la dispensación de líquidos
Un pipeteador automático es una ayuda al pipeteo utilizado para facilitar el proceso de transferencia de muestras líquidas. Proporciona varias ventajas, como la reducción al mínimo del riesgo de contaminación, disminuir la fatiga de las manos y reducir el estrés durante las largas jornadas de trabajo. Mediante el uso de una pipeteador, los investigadores pueden lograr un manejo más exacto y preciso de los líquidos, lo que garantiza resultados fiables en diversas aplicaciones de laboratorio. Vienen en varios tamaños y tipos, y por lo general consisten en un tubo delgado con una punta cónica que utiliza mecanismos tales como un pistón o una perilla para aspirar y dispensar líquidos.
Más información sobre 
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 159
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 159
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 159 resultados
Pipeteadores manuales o mecánicas
En los pipeteadores mecánicos se utilizan diversos mecanismos, como pistones o desplazamiento del aire, para aspirar y dispensar un volumen medido de líquido. Estos pipeteadores ofrecen beneficios como precisión, repetibilidad y facilidad de uso, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones, como la preparación de muestras, la dispensación de disoluciones y la mezcla. Los pipeteadores mecánicos están disponibles en varios tamaños y formatos para satisfacer los requisitos específicos de los investigadores en diferentes campos científicos.
Pipeteadores repetidores
Los pipeteadores repetidores, también conocidos como pipetas de repetición, están diseñados para simplificar y acelerar las tareas repetitivas de manipulación de líquidos, como la dispensación de reactivos o la alicuotización de muestras. Tienen configuraciones de volumen ajustables y un émbolo giratorio o mecanismo de dial que permite a los investigadores establecer el volumen deseado para la dispensación repetida. Estos pipeteadores eliminan la necesidad de pipeteo repetitivo con pipetas regulares, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Los pipeteadores repetidores son muy utilizados en diversos campos científicos, como la biología molecular, la microbiología y el diagnóstico clínico.
Pipeteadores electrónicos
Los pipeteadores electrónicos incorporan componentes y mecanismos electrónicos para medir y dispensar con precisión volúmenes específicos de líquidos. Son más ergonómicos y reducen al mínimo la necesidad de ejercer fuerza durante la aspiración y la dispensación de la muestra, reduciendo con eficacia el posible desarrollo de lesiones debido al pipeteo repetitivo.
Controladores de pipeta
Los controladores de pipeta le permiten llenar y liberar rápidamente volúmenes precisos. Se fijan a una pipeta, que puede ser de vidrio o de plástico, y se utilizan para contener el líquido o el volumen en sí mismo.
Un controlador de pipeta es ideal para transferir medios de cultivo y otros líquidos para cultivos celulares, cultivos de bacterias y levaduras, y preparación de muestras (extracción de ADN, ARN y proteínas). También se puede utilizar para transferir líquidos como disoluciones tampón, productos químicos y otros reactivos.
Pipeteadores de desplazamiento positivo
Los pipeteadores de desplazamiento positivo son particularmente útiles para pipetear líquidos muy viscosos o espumantes, líquidos de alta densidad o presión de vapor, o líquidos delicados que pueden ser difíciles de manejar con otras técnicas de pipeteo. Estos pipeteadores son ideales para manipular líquidos propensos a la contaminación, como ADN, ARN, proteínas, o muestras infecciosas. El pistón forma un sello hermético con la punta de pistón desechable, evitando que el líquido entre en contacto con la propia pipeta. Los pipeteadores de desplazamiento positivo permiten manipular una amplia gama de tipos de líquidos: disoluciones acuosas, aceites, disolventes orgánicos y sustancias volátiles.
Pipeteadores Eppendorf
Eppendorf® Reference® 2 Manual
El pipeteador manual Eppendorf®Reference® 2 está diseñado con un único botón ergonómico y demuestra una gran precisión y exactitud con esfuerzos operativos reducidos. Es completamente esterilizable en autoclave, evitando así la descontaminación. Este pipeteador está disponible como monocanal en volumen fijo o variable, así como en configuraciones de 8 y 12 canales. Se utiliza para diversas tareas, como el pipeteo hacia adelante y hacia atrás, la retirada de sobrenadantes, la mezcla de muestras, la extracción de fases y el llenado de placas, geles y vasos de reacción.
Eppendorf® Research Plus
El Eppendorf®ResearchPluss es uno de los pipetadores mecánicos más seguros y ergonómicos. Cumple con los mayores requisitos de precisión y exactitud, pero también ofrece un alto grado de flexibilidad. Su diseño ligero y el esfuerzo reducido del pipeteo contribuyen a aliviar la tensión de las manos y los brazos. Disponible con volumen monocanal fijo o variable y configuraciones de volumen variable de 8, 12, 16 o 24 canales.
Eppendorf®Xplorer®
Los pipeteadores Eppendorf® Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus son pipetadores electrónicos disponibles en configuraciones de uno, 8, 12, 16 y 24 canales. Están diseñados para aspirar y dispensar volúmenes de líquido que van desde 0,5 µl hasta 10 ml. Estas pipetas son conocidas por su simplicidad, velocidad y precisión. Se utilizan para el pipeteo automático de líquidos, el pipeteo inverso de disoluciones no acuosas y el llenado manual de placas, geles y vasos de reacción.
Eppendorf® Move It
Los pipeteadores multicanal Eppendorf®Mover It con espaciado de puntas ajustable aceleran y simplifican el pipeteo simultáneo de varias muestras. Un diseño único sin conexiones de manguera garantiza una mayor precisión y durabilidad, así como seguridad para usuarios y muestras. Dado que las pipetas multicanal Move It con espaciamiento ajustable de las puntas están diseñadas sin mangueras, el cabezal de la pipeta se puede girar los 360° completos. El usuario se beneficia de la práctica legibilidad de la pantalla. Esto no solo propicia una postura ergonómica y relajada, sino que también garantiza que todos los parámetros se identifiquen rápidamente, ahorrando un valioso tiempo en la mesa de trabajo del laboratorio.
Eppendorf® Easypet
El controlador de pipetas Eppendorf®Easypet ofrece precisión y un control de velocidad completo, esto hace que sea perfecto para la dispensación en serie y la resuspensión de sedimentos bacterianos o celulares. Este dispositivo ligero y bien equilibrado ha sido diseñado teniendo en cuenta consideraciones ergonómicas, lo que garantiza un ajuste cómodo en la mano y permite un pipeteo sin fatiga. Además, es compatible con todo tipo de pipetas serológicas y volumétricas, con volúmenes que oscilan entre los 0,1 y los 100 ml.
Eppendorf® Multipette
El pipeteador Eppendorf®Multipette se utiliza para la dispensación repetitiva de volúmenes, lo que acelera las series de pipeteo largas al eliminar la necesidad de aspiración repetida de líquido. Es una herramienta cómoda y eficaz utilizada normalmente en los laboratorios para ahorrar tiempo y esfuerzo al manipular múltiples muestras que requieran la dispensación del mismo volumen de líquido. El pipeteador Eppendorf® Multipette sobresale en el manejo de líquidos de diversas densidades, viscosidades y volatilidades dentro de un intervalo de volumen de 1 µl a 10 ml (con una extracción máxima de 50 ml). Además, su prestación única permite la dispensación y aspiración repetidas de líquidos hasta 100 veces sin la necesidad de rellenar la punta de la pipeta.
Pipeteadores Corning®
Los pipeteadores Corning® Lambda® plus son totalmente esterilizables en autoclave y resistentes a los rayos UV, y exhiben elevados niveles de precisión y reproducibilidad. Están disponibles como pipeteadores monocanal o multicanal y se pueden equipar con todas las puntas de pipetas de las marcas habituales. Estos pipeteadores han sido diseñados para mantener su calibración, incluso después de su uso repetido y esterilización en autoclave.
Pipeta frente a pipeteador
Una pipeta es un tubo de vidrio o plástico graduado utilizado para medir y dispensar volúmenes precisos de líquido. Las pipetas vienen en varias formas y tamaños, como pipetas serológicas, micropipetas, pipetas volumétricas y pipetas Pasteur. Una ayuda de pipeteo, como un controlador de pipeta o una perilla de pipeta, generalmente se utiliza para sifonar y dispensar muestras desde la pipeta.
Un pipeteador es un tipo de ayuda de pipeteo que funciona por desplazamiento de aire impulsado por un pistón. Genera un vacío moviendo verticalmente un pistón metálico o cerámico dentro de una manga hermética. A medida que el pistón se mueve hacia arriba, impulsado por la depresión del émbolo, se crea un vacío y el líquido situado en torno a la punta se mueve en este vacío y puede luego transportarse y liberarse según necesidad. Estos pipeteadores pueden ser muy precisos y exactos, pero están sujetos a imprecisiones causadas por el entorno cambiante, en particular la temperatura y la técnica del usuario. Para mitigar estos problemas, es esencial mantener diligentemente el equipo y proporcionar capacitación a los usuarios para garantizar una técnica uniforme.
Para minimizar los trastornos musculoesqueléticos causados por el pipeteo repetitivo, las pipetas electrónicas suelen sustituir a la versión mecánica. Las primeras están diseñadas para ser más ergonómicas y confortables para los usuarios. Esto las hace ideales para aplicaciones de alto rendimiento que requieren más precisión, exactitud y uniformidad.