Documentos clave
Z615587
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 45 Erlenmeyer flasks 25 cc
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 776,00
US$ 776,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 776,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
US$ 776,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970360
Julabo
Descripción general
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 45 Erlenmeyer flasks with 25 ml capacity fit on a standard tray.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)