Z691461
Universal tube rack
Seleccione un Tamaño
US$ 133,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 133,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 12 x 15-50 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HD24330A
L × An × Al
194 mm × 140 mm × 51 mm
Descripción general
- Holds up to 12 similar size tubes
- Imprinted references for easy identification
- Generously-sized handles for easy transport
- Accepts tubes from 15 mL to 50 mL (diameter of 16 mm - 30 mm)
- No assembly required
Not recommended for cleaning in autoclave.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)