CLS6775
Corning® LSE™ vortex mixers
vortex mixer w/ standard tube head, 120 V, 1/cs
Sinónimos:
laboratory mixer shaker, laboratory mixers, vortexers
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
120 V AC
Características
CE compliant
CSA approved
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 6775
Parámetros
0-3400 rpm speed
L × An × Al
14 cm × 16 cm × 13 cm
peso
2.2 kg
Categorías relacionadas
Descripción general
- Variable speed for gentle to vigorous mixing
- Optimized counter balance for minimal vibration
- Lightweight and portable
- Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
- Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
- Touch and continuous mix modes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)