Documentos clave
Z369063
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 0.5 mL
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 232,00
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 232,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Finn 9404170
volumen máximo
0.5 mL
volumen
0.5 mL
Descripción general
Delivers 10-50 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Envase
Bulk pack
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)