Documentos clave
Z566853
Plas-Labs PCR UV chamber UV bulb
L 18 in.
Sinónimos:
isolation chambers, pcr chambers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 234,00
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 234,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs EL1122
técnicas
PCR: suitable
Longitud
18 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
The PCR UV bulb is used in combination with the PCR UV germicidal light, Z566845, in any of the Plas-Labs PCR UV chambers.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)