Documentos clave
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 35,50
US$ 35,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 35,50
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 35,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
red PTFE/white silicone
envase
pkg of 100 ea
Diámetro
8 mm
grosor
0.065 in.
Descripción general
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)