27554
Vial ABC™, 2 ml (solo vial), rosca de 9 mm
clear glass vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
1.8 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Idoneidad
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Otras notas
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)