The wall thickness of vial 507628 is 0.033 inches with a tolerance of +/- 0.001 inches. Additionally, the average wall thickness of vial 27023 is 0.80mm (0.0314 inches).
27023
Screw Top Vial, Graduated
volume 2 mL, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial (with graduations)
descripción
cap not included
Características
closure type screw top vial
graduated
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
Idoneidad
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the all/glass thickness for vials 27023 and 507628?
1 answer-