Documentos clave
Z291668
Supelco
Screw Cap with Hole
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 26,90
US$ 26,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 26,90
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 26,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
black polypropylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
Adaptador
8-425 thread
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
These hole caps do not come with septa.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)