Documentos clave
Z178489
Tubing connectors
size 118 mm × 67 mm, "T"
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 139,00
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 139,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F19657-0000
tamaño
118 mm × 67 mm
Descripción general
The "five-in-one" fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends or act as a reducer for any combination within the range. The inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow. The molded PP connectors are steam auto-clavable at 121 °C (250 °F).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)