Documentos clave
BR143260
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 4 mm × 6 mm × 1 mm, L 20 m
Sinónimos:
Special laboratory tubing, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Materiales
PVC
fabricante / nombre comercial
BRAND 143260
D.I. × D.E. × An
4 mm × 6 mm × 1 mm
Longitud
20 m
Descripción general
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Tubing I.D. × O.D. (0.25 mm) (1/16 in.), ÄKTA® Systems, Cytiva 1811209518112095
GE18112095
Tubing