BR143352
BRAND® tubing
I.D. 2, O.D. 4, W 1.0 mm
Sinónimos:
Tubing
Seleccione un Tamaño
US$ 75,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 75,30
Productos recomendados
Materiales
silicone
fabricante / nombre comercial
BRAND 143352
D.I.
2
Longitud
25 m
D.E.
4
Anchura
1.0 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)