Documentos clave
Z273570
Sigma-Aldrich
Apiezon® grease
L
Sinónimos:
Apiezon Vacuum Grease, Vacuum Grease
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 811,00
US$ 811,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 811,00
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
US$ 811,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
presión de vapor
7 × 10-11 mmHg ( 20 °C)
descripción
usage: general purpose
fabricante / nombre comercial
Apiezon
Parámetros
10-30 °C temperature (50-86 °F)
peso
50 g
Descripción general
Apiezon® L Grease is a silicone and halogen-free ultra-high vacuum grease.
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Aplicación
Apiezon® grease is suitable for use in scientific and industrial sealing and lubrication applications involving:
  • low vapor pressure sealing and lubrication in a high vacuum
  • manufacturing and servicing of high-performance vacuum pumps
  • analytical techniques such as infrared or mass spectrometry where sample contamination must be avoided
Características y beneficios
  • Free from contamination associated with silicone-based greases such as “creep” or “carry over”
  • Offers excellent lubrication
  • Ideal for use at ambient temperatures
  • Has integrated radiation resistance
  • Has powerful ‘gettering′ action, efficiently removes harmful grease and chemical impurities from metal and glass surfaces by absorption
  • Soluble in hydrocarbon solvents thus making it easy to clean and remove
Información legal
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2