Documentos clave
Z273600
Apiezon® grease
T
Sinónimos:
Apiezon Grease, High-Performance Grease
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 590,00
US$ 590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 590,00
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
US$ 590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
presión de vapor
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
descripción
usage: high temp
fabricante / nombre comercial
Apiezon
Parámetros
+10-+120 °C temperature
peso
25 g
Descripción general
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Información legal
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
419.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
215 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2