Documentos clave
Z273589
Sigma-Aldrich
Apiezon® grease
M
Sinónimos:
Apiezon grease
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 481,00
US$ 481,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 481,00
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
US$ 481,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
presión de vapor
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
descripción
usage: general purpose, economical
fabricante / nombre comercial
Apiezon
Parámetros
10-30 °C temperature (50-86 °F)
peso
100 g
Descripción general
Apiezon M Grease is a silicone and halogen-free high vacuum grease. It is ideal for use in high vacuum applications.
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Aplicación
Apiezon® grease has been used for mounting larval salivary glands on a microscope slide.
Características y beneficios
  • Avoids common contamination of silicone-based greases
  • Excellent lubricant
  • Suitable for use at ambient temperatures
  • Resists radiation
  • Powerful ‘gettering′ action, meaning it absorbs potentially harmful grease and chemical impurities on metal and glass surfaces
  • Easy to clean and remove, as it is soluble in hydrocarbon solvents
Información legal
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3