CLS3294050C
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 50 mL, porosity 40-60 μm
Sinónimos:
Corning® 32940
Seleccione un Tamaño
US$ 430,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 430,00
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 32940-50C
capacidad
50 mL
disco diám.
40 mm
tamaño de poro
40-60 μm porosity
Categorías relacionadas
Descripción general
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)