Merck
T4662
Tweezers
Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
Sinónimos:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 221,00
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 221,00
About This Item
Código UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Inox alloy (not anti-magnetic)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ted Pella 505
tamaño
110 mm
Descripción general
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)