Documentos clave
Z274240
Sigma-Aldrich
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/8 in.
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 341,00
US$ 341,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 341,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 341,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for tubing i.d. 1/8 in.
Descripción general
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 165 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, branched tees, elbows, plugs, reducers, and locking sleeves.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)