Documentos clave
Z105058
Sigma-Aldrich
Tubing fitting assortment kit
stored in a clear PS box
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 250,00
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 250,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F19625-0000
Categorías relacionadas
Descripción general
Comes in hinged-top, clear PS box
Connector type x 2
Straight, 5 sizes
Stepped, 6 sizes
"T", 6 sizes
"Y", 6 sizes
Quick disconnects, 3 sizes
PE cup-type stoppers, 12 sizes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)