Z166332
Quantofix® test strips
Aluminum (Al3+)
About This Item
Productos recomendados
descripción
range mg/L 0, 5, 20, 50, 200, 500
semi-quantitative
analitos específicos
aluminium
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Macherey-Nagel
color
pink to red change
método de detección
colorimetric
Descripción general
- Fast; dip and read
- No apparatus needed, only single test stick for analysis
- Highly specific; interferences can be eliminated by precipitation or masking
- Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)