1.14825
Aluminum Test, photometric
photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
product name
Ensayo de aluminio, photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 350 tests
350 tests
specific analyte(s)
aluminium
measuring range
0.020-1.20 mg/L (Al)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Chromazurol S)
storage temp.
2-8°C
General description
El método es análogo a los de APHA 3500-Al-B y DIN ISO 10566 E30. Este ensayo de aluminio con reactivos Spectroquant® permite la cuantificación exacta del contenido de aluminio en muestras acuosas.
Método aplicado: En disolución débilmente ácida tamponada con acetato, los iones aluminio reaccionan con cromazurol S para formar un compuesto de color azul-violeta que se determina fotométricamente. Debido a la coloración naranja intrínseca del blanco del reactivo, la disolución de medición oscila entre el color naranja-rojo y el rojo.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Protocolos
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras fusión