Documentos
1.14413
Supelco
Aluminum Test Kit, colorimetric
0.07-0.80 mg/L (Al), MQuant®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de aluminio
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de aluminio, colorimetric, 0.07-0.80 mg/L (Al), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
aluminium
Quality Level
measuring range
0.07-0.80 mg/L (Al)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
El test de aluminio MQuant® (antes MColortest)®) mide los iones de aluminio en las aguas subterráneas y las aguas superficiales, el agua del mar, el agua potable y el agua de los acuarios.
Método
En disolución débilmente ácida tamponada con acetato, los iones aluminio reaccionan con cromazurol S para formar un compuesto de color azul. Debido a la coloración naranja intrínseca del blanco del reactivo, la disolución de medición oscila entre el color naranja-rojo y el rojo. La concentración de aluminio puede medirse semicuantitativamente por comparación visual del color de la disolución de medida con los campos de color del disco de color. El exclusivo brillo de la impresión y su fina gradación del color permiten análisis precisos, incluso en el extremo inferior del intervalo de concentración.
Utilizando el repuesto 1.18452 que contiene todos los reactivos, el kit de ensayo original puede utilizarse durante mucho tiempo, lo que lo convierte en un sistema especialmente económico. 
Este ensayo puede utilizarse en
  • Aguas subterráneas y superficiales, y agua de mar
  • Agua potable y agua mineral
  • Aguas procedentes de la acuicultura
  • Agua de alimentación de calderas y de calderas, agua de refrigeración
  • Agua industrial y de procesos
  • Aguas residuales y agua de filtración
  • Aguas residuales de galvanoplastia
  • Agua de piscinas
Método: colorimétrico con tarjeta de color y bloque comparador con tubos de ensayo cortos 0,07 - 0,12 - 0,20 - 0,35- 0,50 - 0,65 - 0,80 mg/l de Al MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1