Documentos clave
Z135003
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
500 EA
US$ 182,00
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
US$ 182,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyethylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 500
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
150 mm
bulbo aspiración
3.2 mL
vástago diám.
7.8 mm
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Envase
Bulk pack
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.