Documentos clave
Z350648
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, large bulb, draw 4.6 mL, sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
400 EA
US$ 266,00
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
400 EA
US$ 266,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 400 (20 bags of 20)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
150 mm
dibujar
4.6 mL
vástago diám.
6.3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Envase
Packaged in bags of 20
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)