Z350796
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
US$ 184,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 184,00
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
esterilidad
non-sterile
Características
graduations 1 mL
envase
pack of 500
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
150 mm
bulbo aspiración
3.2 mL
vástago diám.
7.8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)