Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
Seleccione un Tamaño
US$ 48,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 48,90
Productos recomendados
Materiales
PE-LD
esterilidad
non-sterile
Características
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
BRAND
Longitud
194 mm
capacidad
5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)