Documentos clave
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 173,00
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 173,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PE-LD
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
envase
pack of 250
pkg of 250
fabricante / nombre comercial
BRAND 125400
Longitud
98 mm
capacidad
1.8 mL
Descripción general
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Otras notas
BR125400 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)