Documentos clave
Z121517
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 65/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 948,00
US$ 948,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 948,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 948,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: SJ65/40
Categorías relacionadas
Descripción general
Trap 7 cm I.D. × 30 cm Length, overall 75 mm O.D. × 470 mm Length, 20 mm O.D. side tubes. Includes pinch clamp.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)